Learn More
Pentafluorobenzoyl Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentafluorobenzoyl Chloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10 |
| Formelmasse | 229.9558 |