Learn More
Pentafluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A reagent used for deriving primary amines. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used for derivatization of 5-androstenediol, testosterone, estradiol , dihydrotestosterone and estrone in a study to determine their serum levels. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used to derivative dimethylamine(DMA) in study to develop a rapid and accurate GC-MS method for determination of DMA in human urine. It was used in a study to detect the presence of Enterobacter cloacae in cultures of Leuconostoc mesenteroide by gas chromatography/mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein Reagenz für die Derivatisierung primärer Amine. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid wurde zur Derivatisierung von 5-Androstendiol, Testosteron, Östradiol, Dihydrotestosteron und Estron in einer Studie zur Bestimmung ihrer Serumspiegel verwendet. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid wurde zur Ableitung von Dimethylamin(DMA) in einer Studie verwendet, um eine schnelle und genaue GC-MS-Methode zur Bestimmung von DMA im menschlichen Urin zu entwickeln. Es wurde in einer Studie zum Nachweis von Enterobacter cloacae in Leuconostoc-Mesenteroid-Kulturen durch Gaschromatographie/Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Alkoholen und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentafluorobenzoyl chloride |
| Dichte | 1.668 |
| Siedepunkt | 158°C to 159°C |
| Brechungsindex | 1.4535 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 2054397 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |
| Formelmasse | 230.52 |
| Mehr anzeigen |