Learn More
Pentafluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439613
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439613 5 g 5 Gramm
11449613 25 g -
11459613 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12420.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230.52 g/mol
A reagent used for deriving primary amines. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used for derivatization of 5-androstenediol, testosterone, estradiol , dihydrotestosterone and estrone in a study to determine their serum levels. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used to derivative dimethylamine(DMA) in study to develop a rapid and accurate GC-MS method for determination of DMA in human urine. It was used in a study to detect the presence of Enterobacter cloacae in cultures of Leuconostoc mesenteroide by gas chromatography/mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Reagenz für die Derivatisierung primärer Amine. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid wurde zur Derivatisierung von 5-Androstendiol, Testosteron, Östradiol, Dihydrotestosteron und Estron in einer Studie zur Bestimmung ihrer Serumspiegel verwendet. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid wurde zur Ableitung von Dimethylamin(DMA) in einer Studie verwendet, um eine schnelle und genaue GC-MS-Methode zur Bestimmung von DMA im menschlichen Urin zu entwickeln. Es wurde in einer Studie zum Nachweis von Enterobacter cloacae in Leuconostoc-Mesenteroid-Kulturen durch Gaschromatographie/Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Alkoholen und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2251-50-5
Summenformel C7ClF5O
Molekulargewicht (g/mol) 230.52
MDL-Nummer MFCD00000657
InChI-Schlüssel MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
PubChem CID 75256
ChEBI CHEBI:39425
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorbenzoylchlorid
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorobenzoyl chloride
Dichte 1.668
Siedepunkt 158°C to 159°C
Brechungsindex 1.4535
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2054397
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 230.52
Reinheit (%) 98%