Learn More
Ursodeoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452122 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15452122
Marke: Thermo Scientific Acros 129910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 602-94-8
Summenformel C7HF5O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.08
MDL-Nummer MFCD00002406
InChI-Schlüssel YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
PubChem CID 11770
ChEBI CHEBI:46796
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 100.0°C to 104.0°C
Siedepunkt 220.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel C6F5CO2H
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formelmasse 212.07
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Pentafluorobenzoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.