Learn More
Pentafluorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082112
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479553
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12396.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 602-94-8
Summenformel C7HF5O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.08
MDL-Nummer MFCD00002406
InChI-Schlüssel YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
PubChem CID 11770
ChEBI CHEBI:46796
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Siedepunkt 219°C to 221°C
Menge 5 g
Beilstein 2054395
Formelmasse 212.07
Reinheit (%) 99%