Learn More
Pentaethylenglykol di-p-Toluolsulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313506
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11313506
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14369.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 41024-91-3 | C24H34O10S2 | 546.646 g/mol
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate is used in the preparation of calix[4]arenes, calix[5]arenes, and crown ethers. It is also used in the preparation of 3?-formylbenzo-18-crown-6 by undergoing coupling reaction with 2,3-dihydroxybenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentaethylenglycol-di-p-Toluensulfonat wird bei der Herstellung von Kalix[4]-Arenen, Kalix[5]-Arenen und Kronethern verwendet. Wird auch bei der Herstellung von 3′-Formylbenzo-18-Krone-6 durch Kupplungsreaktion mit 2,3-Dihydroxybenzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41024-91-3
Summenformel C24H34O10S2
Molekulargewicht (g/mol) 546.646
MDL-Nummer MFCD00012204
InChI-Schlüssel BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol ditosylate, pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate, pentaethylene glycol di p-toluenesulfonate, tos-peg6-tos, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol d p-toluenesulfonate, penta ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate
PubChem CID 361968
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[2-(4-Methylphenyl)sulfonyloxyethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
Dichte 1.26
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5225
Menge 1 g
Beilstein 3599245
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 546.66
Reinheit (%) 95%