missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentaerythritol Tris Ester With 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30012323
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012323 100 mg 100 Milligramm
30007772 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD194295100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84633-54-5
Summenformel C56 H84 O10
Molekulargewicht (g/mol) 917.26
Synonym 1,1'-[2-[[3-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl] bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate], Pentaerythritol Tris Ester with 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 2-(((3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
IUPAC-Name [2,2-bis[3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyloxymethyl]-3-hydroxypropyl] 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
SMILES CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(CO)(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentaerythritol Tris Ester With 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C56H84O10/c1-50(2,3)38-25-35(26-39(47(38)61)51(4,5)6)19-22-44(58)64-32-56(31-57,33-65-45(59)23-20-36-27-40(52(7,8)9)48(62)41(28-36)53(10,11)12)34-66-46(60)24-21-37-29-42(54(13,14)15)49(63)43(30-37)55(16,17)18/h25-30,57,61-63H,19-24,31-34H2,1-18H3
Formelmasse 916.6064
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.