Learn More
Pentaerythritol Tris Ester With 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentaerythritol Tris Ester With 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C56H84O10/c1-50(2,3)38-25-35(26-39(47(38)61)51(4,5)6)19-22-44(58)64-32-56(31-57,33-65-45(59)23-20-36-27-40(52(7,8)9)48(62)41(28-36)53(10,11)12)34-66-46(60)24-21-37-29-42(54(13,14)15)49(63)43(30-37)55(16,17)18/h25-30,57,61-63H,19-24,31-34H2,1-18H3 |
| Formelmasse | 916.6064 |