Learn More
Pentaerythrit, TRC
Artikelnummer. 30413476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413476 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413476 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22720050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentaerythritol
CAS 115-77-5
Summenformel C5 H12 O4
Menge 50 g
Synonym Pentaerythritol (8CI), 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Auxinutril, CP 500G, Charmor PM, Charmor PM 15, Charmor PM 40, Flammex DPE, Hercules P 6, Maxinutril, Metab-Auxil, Microlon 93, Monopentaerythritol, Monopentek, NSC 8100, Neulizer P, P 100, P 100 (alcohol), PE 200, PE 200 (diol), PER, PET 020, Penetek, Penta Powder 325, Penta-R, Pentarit, Pentarit S, Pentarit T, Pentek, THME, Tetra(hydroxymethyl)methane, Tetrakis(hydroxymethyl)methane, Tetramethylolmethane, Voxtar M 100
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
SMILES OCC(CO)(CO)CO
IUPAC-Name 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 136.1464
Formelmasse 136.0736