Learn More
Pentaerythrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11984631 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
10234940 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10051300 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-77-5
Summenformel C5H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
InChI-Schlüssel WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC-Name 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentaerythritol
Schmelzpunkt 257.0°C to 264.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 276.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 240°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel C(CH2OH)4
Menge 5 kg
Beilstein 01,528
Merck Index 15,7221
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1 g/18 mL water (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and formamide, insoluble in benzene, carbon tetrachloride, ether,, acetone and petroleum ether
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle