Learn More
Pentaerythrit, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438783 1000 g 1000 Gramm
11448783 250 g 250 Gramm
11458783 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438783 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10520.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.147 g/mol
Pentaerythritol is used as chemical intermediate for alkylated resins, synth lubricants, pentaerythritol tetranitrate & resin & tall oil esters. It is also used in coating, dynamite and plastic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentaerythritol wird als chemisches Zwischenprodukt für alkylierte Harze, synthetische Schmierstoffe, Pentaerythritol-Tetranitrat-, Harz- und Tallölester verwendet. Wird auch in der Beschichtungs-, Dynamit- und Kunststoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 0.1 g/ml
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-77-5
Summenformel C5H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 136.147
MDL-Nummer MFCD00004692
InChI-Schlüssel WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC-Name 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentaerythritol
Schmelzpunkt 260°C to 264°C
Dichte 1.396
Siedepunkt 276°C (30 mmHg)
Flammpunkt 240°C (464°F)
Menge 1000 g
Beilstein 1679274
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7111
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water: 0.1g/mL
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) ≥98%