Learn More
Pentadecafluoroctansäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10144240 5 g Glasflasche 5 Gramm
10703181 25 g Glasflasche 25 Gramm
10391424 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10144240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 335-67-1 | C8HF15O2 | 414.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-67-1
Summenformel C8HF15O2
Molekulargewicht (g/mol) 414.07
MDL-Nummer MFCD00004174
InChI-Schlüssel SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
PubChem CID 9554
ChEBI CHEBI:35549
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentadecafluorooctanoic acid
Schmelzpunkt 53.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 189.0°C to 192.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3(CF2)6CO2H
Menge 5 g
Merck Index 15, 7272
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and ethanol
IUPAC-Name pentadecafluorooctanoic acid
Formelmasse 414.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentadecafluorooctanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.