Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Penicillin V potassium salt |
| CAS | 132-98-9 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Beilstein | 3899451 |
| Farbe | Farblos |
| Synonym | Phenoxymethylpenicillin potassium salt |
| Molekulargewicht (g/mol) | 388.48 g/mol |
| Menge | 100 mg |