Learn More
Penicillin/Streptomycin/Glutamin-Gemisch, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10309787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10309787 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10309787 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP296050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die Synthese der Bakterienzellwand. Hemmt die Proteinsynthese. Hemmt die bakterielle Zellteilung
  • Eine steril gefilterte Antibiotika-Lösung zur Verhinderung bakterieller Kontamination von Zellkulturen
  • Die beiden kombinierten Antibiotika erweisen sich als wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien
  • Penicillin behindert die Synthese von Bakterienzellwänden und Streptomycin hemmt die Proteinsynthese in Bakterien, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert
  • Glutamin dient als Energiequelle für Zellen in Kulturen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture
Typ Penicillin/Streptomycin/Glutamine
Physikalische Form Flüssigkeit
CAS 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 56-85-9, 7732-18-5
Verpackung Kunststoffflasche
Steril gefiltert Pass Test
Menge 50 ml
Merck Index 15, 4507
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.