Learn More
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20.000 IU Pen/ml, 20.000 μg Strep/ml)
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern mit ihrer kombinierten Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien eine bakterielle Kontamination von Zellkulturen
- Diese Lösung enthält 17.000 bis 21.000 Einheiten/ml Penicillin und 18,0 bis 23,0 mg/ml Streptomycin.
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20 °C |
Antibiotikaspektrum | Verhindern bakterielle Kontamination von Zellkulturen, grampositive und gramnegative Bakterien |
Konzentration | 20.000 IU Pen/ml, 20.000 μg Strep/ml |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Antibiotikum |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Menge | 100 mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Penicillin-Streptomycin Solution, 200 X
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20.000 IU Pen/ml, 20.000 μg Strep/ml) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur