missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20.000 IU Pen/ml, 20.000 μg Strep/ml)

Artikelnummer. 16309855 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16309855

Marke: MP Biomedicals™ 091670449

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibiotika zur Verhinderung bakterieller Kontamination von Zellkulturen

  • Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern mit ihrer kombinierten Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien eine bakterielle Kontamination von Zellkulturen
  • Diese Lösung enthält 17.000 bis 21.000 Einheiten/ml Penicillin und 18,0 bis 23,0 mg/ml Streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C
Antibiotikaspektrum Verhindern bakterielle Kontamination von Zellkulturen, grampositive und gramnegative Bakterien
Konzentration 20.000 IU Pen/ml, 20.000 μg Strep/ml
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin-Streptomycin Solution, 200 X
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt