Learn More
Melford Penicillin/Streptomycin
Artikelnummer. 30018744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018744 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018744 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P9356050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Penicillin/Streptomycin-Lösung wird häufig in der Zellkultur eingesetzt, um bakterielle Kontamination zu verhindern.
Penicillin/Streptomycin-Lösung wird häufig in der Zellkultur eingesetzt, um bakterielle Kontamination zu verhindern. Es wird Zellkulturmedien zugesetzt, um eine sterile Umgebung für das Wachstum der Zellen zu schaffen und die Vermehrung von Bakterien zu hemmen, die das Zellwachstum und Experimente beeinträchtigen könnten.
Wird häufig in der Zellkultur und mikrobiologischen Forschung eingesetzt, um bakterielle Kontamination zu verhindern. Bei Zugabe zu einem Zellkulturmedium erzeugt die Lösung eine sterile Umgebung, die für das Bakterienwachstum ungünstig ist.
Spezifikation
CAS 3810-74-0
Menge 50 ml