Learn More
Penicillin G Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30006110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006110 100 g 100 Gramm
17914615 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP223400100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-57-8
Summenformel C16 H17 N2 O4 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 356.37
Synonym Benzylpenicillin sodium, Sodium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
IUPAC-Name Natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-Phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylpenicillin sodium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Menge 100 g
Formelmasse 356.0807
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur