Learn More
Penicillin G, Kaliumsalz, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17610937 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mU
Packungsgröße:
10 Mikroeinheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17610937 10 mU 10 Mikroeinheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17610937 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219453710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.85 CHF
    58.93 CHF / 10 Mikroeinheiten
    Sparen 2.92 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
An antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins.
  • Penicillin G ist ein Schmalspektrum-Antibiotikum, das von Streptococcus pneumoniae abgeleitet wird
  • Es wurde verwendet, um die diagnostischen und therapeutischen Auswirkungen der Gentamicin-resistenten Enterococcus fecalis-Sequenzart 6 mit reduzierter Penicillin-Empfindlichkeit zu untersuchen
  • Wird auch allein in der Zellkultur verwendet und mit Streptomycin und anderen Antibiotika kombiniert
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PENICILLIN G , SODIUM SALT
Typ Penicillin-G-Natriumsalz
Physikalische Form Pulver
CAS 69-57-8
Farbe White
Menge 10 mU
Summenformel C16H17N2NaO4S
Strukturformel C16H17N2NaSO4
MDL-Nummer MFCD00069666
Synonym penicillin g sodium, penicillin g sodium salt, crystapen, benzylpenicillin sodium, american penicillin, sodium penicillin g, benzylpenicillin sodium salt, sodium penicillin, pencillin g sodium, sodium benzylpenicillinate
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (H
InChI-Schlüssel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC-Name Natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-Phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Formelmasse 356.38
Güte Zellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G sodiumsalt