Learn More
Penicillin-G-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Penicillin G sodium salt is used as a β-lactam antibiotic. Penicillin G can be used as a selective agent in several types of isolation media. It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility and in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Penicillin-G-Natriumsalz wird als β-Lactam-Antibiotikum verwendet. Penicillin-G kann als selektives Mittel in verschiedenen Arten von Isolierungsmedien verwendet werden. Es wurde verwendet, um die diagnostischen und therapeutischen Implikationen des Gentamicin-resistenten Enterococcus fecalis Sequenztyps 6 mit reduzierter Penicillin-Empfindlichkeit und in der Zellkultur allein und kombiniert mit Streptomycin und anderen Antibiotika zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Alkohol, Glycerin, DMSO (71 mg/ml bei 25 °C) und Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C).
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Penicillin-G-Natriumsalz wird als β-Lactam-Antibiotikum verwendet. Penicillin-G kann als selektives Mittel in verschiedenen Arten von Isolierungsmedien verwendet werden. Es wurde verwendet, um die diagnostischen und therapeutischen Implikationen des Gentamicin-resistenten Enterococcus fecalis Sequenztyps 6 mit reduzierter Penicillin-Empfindlichkeit und in der Zellkultur allein und kombiniert mit Streptomycin und anderen Antibiotika zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Alkohol, Glycerin, DMSO (71 mg/ml bei 25 °C) und Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C).
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Penicillin G sodium salt |
Typ | Penicillin G Sodium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Beilstein | 3834217 |
Merck Index | 14,7094 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (100mg/ml),alcohol,glycerol,DMSO (71mg/ml at 25°C),and ethanol (< 1mg/ml at 25°C). |
Formelmasse | 356.37 |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |