Learn More
Melford Penicillin G, Natriumsalz
Artikelnummer. 30018741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018741 5 g 5 Gramm
30018740 25 g 25 Gramm
30018739 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018741 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P930005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Penicillin-G-Natrium ist das Natriumsalz von Penicillin G, einem Beta-Lactam-Antibiotikum mit engem Wirkungsspektrum.
Penicillin-G-Natrium ist das Natriumsalz von Penicillin G, einem Beta-Lactam-Antibiotikum mit engem Wirkungsspektrum. Es handelt sich um eines der frühesten und am weitesten verbreiteten Antibiotika, das zur Klasse der Penicillin-Antibiotika gehört.
Penicillin-G-Natrium stört die bakterielle Zellwandsynthese. Es hemmt das Enzym Transpeptidase, das an der Vernetzung von Peptidoglykanketten in der bakteriellen Zellwand beteiligt ist. Diese Störung schwächt die Zellwandstruktur, was zur Zelllyse und zum Zelltod führt.
Penicillin G ist außerdem gegen ein breites Spektrum grampositiver Bakterien wirksam, darunter Streptokokken, Staphylokokken und einige anaerobe Bakterien. Gegen gramnegative Bakterien ist es weniger wirksam.
Wird häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien verwendet, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Durch die Zugabe zum Kulturmedium wird das spezifische Wachstum von Bakterien ermöglicht, die keine Resistenz gegen Penicillin G aufweisen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penicillin G, Sodium Salt
CAS 69-57-8
Menge 5 g
Summenformel C16H17N2NaO4S