Learn More
Melford Penicillin G, Natriumsalz
Beschreibung
Penicillin-G-Natrium ist das Natriumsalz von Penicillin G, einem Beta-Lactam-Antibiotikum mit engem Wirkungsspektrum.
Penicillin-G-Natrium stört die bakterielle Zellwandsynthese. Es hemmt das Enzym Transpeptidase, das an der Vernetzung von Peptidoglykanketten in der bakteriellen Zellwand beteiligt ist. Diese Störung schwächt die Zellwandstruktur, was zur Zelllyse und zum Zelltod führt.
Penicillin G ist außerdem gegen ein breites Spektrum grampositiver Bakterien wirksam, darunter Streptokokken, Staphylokokken und einige anaerobe Bakterien. Gegen gramnegative Bakterien ist es weniger wirksam.
Wird häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien verwendet, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Durch die Zugabe zum Kulturmedium wird das spezifische Wachstum von Bakterien ermöglicht, die keine Resistenz gegen Penicillin G aufweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Penicillin G, Sodium Salt |
| CAS | 69-57-8 |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | C16H17N2NaO4S |