Learn More
Penicillin G-Kaliumsalz, 99.9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487600 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mU
100 mU
Packungsgröße:
10 Mikroeinheiten
Artikelnummer. 11487600
Marke: MP Biomedicals 0210054380
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 113-98-4
Summenformel C33H36ClKN4O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 691.34
MDL-Nummer MFCD00036193
InChI-Schlüssel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin Kaliumsalz
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC-Name Kalium [3-(2-Chlor-10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-Phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penicillin-G-Kaliumsalz
Typ Penicillin-G-Kaliumsalz
Namenshinweis Wirksamkeit: 1500 bis 1700 u/mg
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 100 mU
Prozentgehaltsbereich 0.999
Formelmasse 372.5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G potassium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Penicillin G potassium salt