Learn More
Fisherbrand™ PH-ELEKTRODE EINSTICHMESSUNG BNC BNC
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes can be placed deep within samples.
auf Anfrage
Spezifikation
pH-Bereich | 0 bis 12 |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
Spitzentyp | Standard |
Beschreibung
- Reinforced
- Excellent for meat, cheese, fish, fruit
- Electrolyte KCI 3M + AgCl
- pH range of 0 to 12
- Temperature range of 0° to 80°C
Spezifikation
0 bis 12 | |
0 °C bis 80 °C | |
Standard |