Learn More
Fisherbrand™ Durchstechende Elektroden
Diese Gelelektrode mit einer längeren Lebensdauer als eine herkömmliche Elektrode ist ideal für Fleisch, Käse, Obst und Brotteig.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Artikelnummer. 11850980
  • 136.74 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektrolyt-Gelelektrode für Fleisch, Käse, Obst, Paste,  Brot
  • Längere Lebensdauer als herkömmliche Elektroden
Spezifikation
Spezifikation
Elektrolytelektrode für eindringendes Gel
Eindringende Elektrode
Gel
0 bis 60
8 mm
120 mm
2 bis 13