Learn More
Buerkle™ Pendelbecher, V2A, Inhalt 1000 ml, TeleSchöpfer
Artikelnummer. 10564503 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10564503 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10564503 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53543000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ V2A Pendelbecher aus Edelstahl für Buerkle™ Teleskopstange, die automatisch in eine horizontale Position schwenkt.
  • Edelstahl AISI 304 (1.4301)
  • Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
  • Keine Verschüttungen
  • Geeignet für tiefe und schmale Schächte
  • Ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schächten, offenen Wasserläufen usw.
  • Mit der verstellbaren Teleskopstange aus Aluminium sind Probenahmetiefen von bis zu 6 m erreichbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schöpfbecher
Material Edelstahl (V2A)
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefe und schmale Schäfte
Zur Verwendung mit (Geräte) Teleskopstange
Höhe (angloamerikanisch) 6.42 in.
Höhe (metrisch) 163 mm
Länge (angloamerikanisch) 7.91 in.
Länge (metrisch) 201 mm