Learn More
Sampling Systems™ Pendulum Beaker
Artikelnummer. 17922042 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Skala:
Ja
Nein
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17922042
Marke: Sampling Systems™ 5065C1001B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These pendulum beakers automatically swing to the horizontal position, meaning that your water samples are less likely to spill when using the TeleScoop.
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Spezifikation
Produkttyp Swabbing Template
Material Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1 l
Einwegprodukt Reusable
Skala Nein