Learn More
Pen-Strep (10.000 IE/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490425 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490425 100 ml 100 Milliliter
17368573 20 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490425 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 091670249
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Pen-Strep (10.000 IE/ml, 10 mg/ml) ist eine doppelte Antibiotikalösung mit 10.000 Einheiten/ml Penicillin und 10.000 μg/ml Streptomycin.
  • Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern mit ihrer kombinierten Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien eine bakterielle Kontamination von Zellkulturen.
  • Diese Lösung enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin und 10.000 μg/ml Streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penicillin-Streptomycin
Typ Penicillin/Streptomycin
Menge 100 ml
Synonym 200x Pen-Strep
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.