Learn More
UVP Pen-Ray™ Gaslampenfüllung
Artikelnummer. p-8009055
Click to view available options
Gasfüllung:
Neon
Neon-Quecksilber
Xenon
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12853818
Marke: UVP 90001601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Gasfüllung Neon-Quecksilber
Spannung 500 V
Wavelength 254 nm
Länge (metrisch) 117,3 mm
Material Quarz
Produkttyp Pen Ray