Learn More
Pemetrexed L-Glutaminsäure-Trinatriumsalz (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pemetrexed L-Glutamic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 1265908-59-5 |
| Summenformel | C25 H25 N6 O9 . 3 Na |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | L-Glutamic acid','N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl-','sodium salt (1:3), Pemetrexed L-glutamic acid trisodium salt, (2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic acid trisodium salt, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl-L-glutamic acid trisodium salt, Pemetrexed glutamide trisodium salt, [(S)-4-[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido]-4-carboxybutanoyl]-L-glutamic acid sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H28N6O9.3Na/c26-25-30-20-19(22(36)31-25)14(11-27-20)6-3-12-1-4-13(5-2-12)21(35)29-16(24(39)40)7-9-17(32)28-15(23(37)38)8-10-18(33)34;;;/h1-2,4-5,11,15-16H,3,6-10H2,(H,28,32)(H,29,35)(H,33,34)(H,37,38)(H,39,40)(H4,26,27,30,31,36);;;/q;3*+1/p-3/t15-,16-;;;/m0.../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[O-])c[nH]c2N1 |
| IUPAC-Name | Trinatrium;(2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxylatobutanoyl]amino]pentandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 622.47 |
| Formelmasse | 622.1376 |