Learn More
3M™ PELTOR™ X4 Series Ear Muffs
Artikelnummer. p-7214256
Click to view available options
Modell:
Gehäuse X4A, Überkopf
CSA Z94.2:
Klasse AL
dielektrisch:
Ja
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13499918
Marke: 3M™ 7000103993
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
PELTOR™ X4 Series Ear Muffs combines high attenuation with a sleek, low-profile and lightweight design. Available in over-the-head or hard hat-attached styles.
  • Leichtes und kleines Polster mit hoher Dämpfung
  • Hoher Schutz ohne viel Drumherum
  • Innovative Schaumstoffe und firmeneigenes Material mit hohe Dichte sorgen für langsame Rückverformung
  • Helle gelbgrüne Polster zeigen Arbeitgebern, ob Gehörschutz getragen wird
  • Erhältlich als elektrisch isolierte Modellen (ausgenommen Modell X4P3E)
  • Kompatibilität mit Helmen (ausgenommen Modell X4A)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Hellgrün
ANSI S3.1974 Ja
Polstermaterial Schaumstoff
CSA Z94.2 Klasse AL
Polsterfarbe Schwarz
Kopfgurtmaterial Draht
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assemblierung, Reinigung, Abriss, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen
Modell Gehäuse X4A, Überkopf
Paare pro Packung Je 1
Rauschunterdrückung (NRR) 27 dB
Produkttyp Serie X4
Headband Color Schwarz
dielektrisch Ja
Single Number Rating (SNR) Europe 33 dB