Learn More
3M™ Peltor™ Optime™ III Ohrenschützer
Artikelnummer. 15789947
Click to view available options
Modell:
H540A-461-GB, Kopfband
H540B-474-GB, Nackenband
H540P3AF-413-SV, Helmmontiert
H540P3B-413-SV, Helmmontiert
H540P3E-413-SV, Helmmontiert
H540P3G-413-SV, Helmmontiert
H540P3H-413-SV, Helmmontiert
H540P3K-413-SV, Helmmontiert
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15789947
Marke: 3M™ 7000107981
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ PELTOR™ Optime™ III Ohrenschützer sind ein Hochleistungs-Gehörschutz, der für den Einsatz in extrem lauten Umgebungen wie Flughäfen, Maschinenräumen, Kraftwerken und Druckwerken entwickelt wurde.
  • Idealer Gehörschutz gegen Lärm in extrem lauten Umgebungen wie Flughäfen, Maschinenräumen, Kraftwerken und Druckwerken
  • Die Doppelgehäuse-Technologie hilft, die Resonanzwirkung zu minimieren
  • Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
  • Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
  • Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Rot
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 352-3:2002
Modell H540P3B-413-SV, Helmmontiert
Rauschunterdrückung (NRR) 34 dB
Produkttyp Kapselgehörschutz
dielektrisch Nein