Learn More
3M™ Peltor™ Optime™ II Ohrenschützer
432.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Modell:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Beschreibung
- Idealer Gehörschutz in Umgebungen mit erheblichem Industrielärm oder Baumaschinen, wie Flughäfen und landwirtschaftliche Arbeiten
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
Spezifikation
Farbe | Grün |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 352-3:2002 |
Modell | H520P3H-410-GQ |
Rauschunterdrückung (NRR) | 30 dB |
Produkttyp | Kapselgehörschutz |
dielektrisch | Nein |