Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapsel-Gehörschutz
14.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
14.05 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
14.05 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe: Gelb; Geräuschdämpfungs-Einstufung: 27 db; Oval
Beschreibung
- Sehr flaches Design, das Auffälligkeit minimiert
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz gegen Lärm durch eine Vielzahl von Lärmquellen am Arbeitsplatz und bei Freizeitaktivitäten |
Rauschunterdrückung (NRR) | 27 dB |
Plug Shape | Oval |
Produkttyp | Gehörschutz I |
Modell | Kopfband |