Beschreibung
- Klarsichtvisier aus Polycarbonat
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Gesichtsmasken sind für den Einsatz mit M3™ Schutzhelmen vorgesehen
- Das Visier erfüllt die Anforderungen an Schutzschirme gegen geringe Energieeinwirkung
- Visier der optischen Klasse 1, geringe Energieeinwirkung, F
Spezifikation
Spezifikation
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Linsenbeschichtung | Stoßfest, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Gesichtsschutz |
| Lens Material | Polycarbonat |