Learn More
3M™ Peltor™ 28 dB Ohrenschützer
Artikelnummer. p-7160315
Click to view available options
Modell:
H31P3A 300
H31P3B 300
H31P3BB 300
H31P3E 300
H31P3E 300-GB
H31P3E 300-GU
H31P3K 300-GU
H31P3K-300
H31P3K-300-GU
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15709917
Marke: 3M™ 7000107757
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ PELTOR™ Ohrenschützer sind ultraleichte und schlanke Gehörschutzgeräte, die sich ideal für die Verwendung in der Forstwirtschaft, in Sägewerken und in der Industrie eignen.
  • Schlanker Gehörschutz, ideal für den Einsatz in der Forstwirtschaft, in Sägewerken und in der Industrie
  • Die Ohrmuschel hat eine Aussparung an der Oberseite, wodurch sie sich besser an Schutzhelme anpasst
  • Breite, komfortable Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, was optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei längeren Einsatzzeiten bietet
  • Die Drehpunkte der Ohrmuscheln lassen sich für optimalen Komfort und optimale Effizienz neigen
  • Verschiedene Helmbefestigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Yellow
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forestry, sawmills, industry
Modell H31P3K 300-GU
Rauschunterdrückung (NRR) 28 dB
Produkttyp Helmbefestigter Gehörschutz
dielektrisch Ja