Learn More
Biochrom Peltier Thermocirculator
Artikelnummer. 11693024 Alle ansehen Harvard Bioscience Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
11693024 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11693024 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80710050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Peltier-Thermozirkulator ist ein Thermostatsystem mit Peltier-Effekt, das einen internen Flüssigkeitskreislauf nutzt und somit volle Kompatibilität und Anschlussmöglichkeiten für alle thermostatierbaren Zubehörteile bietet.
  • Bis zu 150 ml können mithilfe von Peltier-Elementen erhitzt und gekühlt werden.
  • Ermöglicht einen sehr breiten Temperaturbereich von Umgebungstemperatur 20 °C bis zu 60 °C.
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C
  • Keine elektronischen oder physischen Modifikationen an den Küvettenhaltern erforderlich
  • Das Thermostatsystem nutzt einen internen, geschlossenen Flüssigkeitskreislauf und ermöglicht so volle Kompatibilität und Anschlussmöglichkeiten an alle thermostatierbaren Zubehörteile.
  • Kompatibel mit thermostatgesteuertem 5-Zellen-Wechsler (80-7100-09) und thermostatgesteuertem Einzelzellenhalter (80-7100-03)
Spezifikation
Flussrate 0 bis 13 l/min
Pumpentyp Interner Fluss
Temperaturbereich 20 bis 60 °C
Display Digital
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Spannung 100/115/220/230 V