Learn More
Tocris Bioscience™ PEI STAR-Go™ transfection reagent
Artikelnummer. 30058548
Click to view available options
Menge:
5 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 30058548
Marke: Tocris Bioscience™ 8174/5ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aqueous solution of polyethylenimine (PEI) transfection reagent
PEI STAR-Go™ is a ready-to-use aqueous formulation of our high performance PEI STAR™ transfection reagent (Cat. No. 7854), provided as a sterile-filtered solution. PEI STAR™ is a chemically-defined, linear polyethylenimine (PEI) transfection reagent for affordable and scalable transient gene expression. PEI is a synthetic polymer with an exceptionally high positive charge density in pH-neutral solutions. Positively charged PEI binds strongly to negatively charged DNA and imparts a net cationic charge, allowing the DNA to enter cells. PEI is a non-viral vector commonly used to transfect HEK293, CHO, and a range of other eukaryotic cell lines. Applications include production of lentivirus and rAAV, recombinant proteins, and antibodies. Supplied as a 1mg/mL aqueous solution
PEI STAR-Go is a trademark of Bio-Techne Corp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride
CAS 49553-93-7
Menge 5 ml
Ziel Transfection Reagent
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato