Learn More
BRAND™ PEHD Doppelrührspatel
PE-HD-beschichteter Stahlkern
Marke:  BRAND™ 136100
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 12000922
  • 8.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei unterschiedlich geformte Spatelenden
  • Ca. 16 mm breit
  • Spezifikation
    Spezifikation
    1
    PEHD
    260 mm
    Unterschiedlich geformte Enden
    Dppelspatel