missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PEG3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16693925
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16693925 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16693925 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA599683

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total PEG3.

In human, ZIM2 and PEG3 are treated as two distinct genes though they share multiple 5' exons and a common promoter and both genes are paternally expressed. Alternative splicing events connect their shared 5' exons either with the remaining 4 exons unique to ZIM2, or with the remaining 2 exons unique to PEG3. In contrast, in other mammals ZIM2 does not undergo imprinting and, in mouse, cow, and likely other mammals as well, the ZIM2 and PEG3 genes do not share exons. Human PEG3 protein belongs to the Kruppel C2H2-type zinc finger protein family. PEG3 may play a role in cell proliferation and p53-mediated apoptosis. PEG3 has also shown tumor suppressor activity and tumorigenesis in glioma and ovarian cells. Alternative splicing of this PEG3 gene results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PEG3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen PEG3
Gen-Zugriffsnummer Q3URU2, Q9GZU2
Gen-Alias AL022617; ASF-1; End4; Gcap4; granule cell antiserum positive 4; KIAA0287; Kruppel-type zinc finger protein; mKIAA0287; paternally expressed 3; paternally expressed gene 3; paternally-expressed gene 3 protein; PEG3; Pw1; Zfp102; zinc finger and SCAN domain-containing protein 24; ZKSCAN22; ZNF904; ZSCAN24
Gensymbole PEG3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PEG3(Accession Q9GZU2), corresponding to amino acid residues G1427-G1477.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 103691034, 18616, 5178
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.