Learn More
Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruck-Anschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse. Das Material ist für eine Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
- Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
- Biokompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kreuz |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,02 in. |
| Beschreibung | PEEK-Kreuz; <0,72 μl Hubvolumen |
| Material | PEEK |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch mit 1/16 in AD |
| Länge (metrisch) | 27,69 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.