Learn More
Cytiva Schlauch-Kit aus PEEK
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
0.27 mm
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | AKTAexplorer |
| Typ | Schlauchkit |
| Enthält | 0.27 m L 1 x Schläuche H5, 0.55 m L 1 x Schläuche H7, 0.16 m L 1 x Schläuche H8, 0.6 m L 1 x Schläuche H9, 0.12 m L 1 x Schläuche H10, 0.5 m L 1 x Schläuche H11, 0.11 m L 1 x Schläuche H12, 1/6 Zoll 20 x Fingertight-Verbindungsstück |
| Gesamtlänge (metrisch) | 0.27 mm |
| Material | PEEK |