Learn More
Cytiva Schlauch-Kit aus PEEK
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
0.16 mm
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | AKTApurifier 10 |
| Typ | Schlauchkit |
| Enthält | 0,16 m L 1 x Schlauch H6, 0,08 m L 1 x Schlauch H7, 0,14 m L 1 x Schlauch H8, 0,6 m L 1 x Schlauch H9, 1 x Fingertight-Anschluss |
| Gesamtlänge (metrisch) | 0.16 mm |
| Material | PEEK |