Learn More
Cytiva PEEK-Schlauchkit, Innendurchmesser 0.25 mm
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
0.27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | AKTAexplorer 10 |
| Typ | Schlauchkit |
| Enthält | 0.27 m L Schläuche G5, 0.55 m L 1 x Schläuche G7, 0.16 m L 1 x Schläuche G8, 0.45 m L 1 x Schläuche G9, 0.12 m L 1 x Schläuche G10, 0.6 m L 1 x Schläuche G11, 1/6 Zoll 20 x Fingertight-Verbindungsstück |
| Gesamtlänge (metrisch) | 0.27 mm |
| Material | PEEK |