Learn More
Saint Gobain Life Sciences PEEK Schläuche
Verwenden Sie diesen biokompatiblen Schlauch für eine Vielzahl von Hochdruckanwendungen und Analysesystemen. Saint Gobain Performance Plastics™ PEEK-Schläuche haben eines der höchsten Festigkeits-Gewicht-Verhältnisse von thermoplastischen Schläuchen und die erforderliche Festigkeit, um einem kontinuierlichen Einsatz bei HPLC-Druck standzuhalten.
59.75 CHF - 60.00 CHF
Spezifikation
Typ Capillary Tubing
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.06 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11716319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint Gobain Life Sciences
02006-30
Grün 0.76 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11746418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint Gobain Life Sciences
02006-20
Orange 0.51 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibel
  • Leicht
  • Ausgezeichnete mechanische und chemische Stabilität
  • Glatte Innenfläche
  • Kann leicht auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
  • Alternative für Edelstahlrohre
  • Erhältlich in vielen Größen und Farbschemata
  • Biokompatibel
  • Hochtemperaturbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Capillary Tubing
Chromatographie
1.6 mm
1.52 m
212°F
100 °C
Autoklavierbar
0.06 in.
5 ft.
PEEK
100 °C