Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/16 Zoll Außendurchmesser, 5 Fuß
Artikelnummer. 15741009
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,0025 in.
0,004 in.
0,005 in.
0,007 in.
0,010 in.
0,013 in.
0,015 in.
0,020 in.
0,030 in.
0,040 in.
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15741009
Marke: Trajan Scientific and Medical 13020050015F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Farbe Rot
pH-Bereich 2 bis 14
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,005 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft.
Material PEEK
Maximaler Druck 483 bar (7000 psi)
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Nur für Forschungszwecke