Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-HPLC-Kapillarschläuche
Artikelnummer. 10771654 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
0,008 Zoll ID; gelb
0,010 in. ID; Blµe
0,012 Zoll ID; natürlich
0,015 Zoll ID; orange
0,021 Zoll ID; natürlich
Innendurchmesser 0,030 in.; naturfarben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10771654
Marke: Thermo Scientific™ F230
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schließen Sie Kapillarschläuche mit den Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-Kapillarschläuche an.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-Kapillarschläuche, um den Kapillarschlauch an Anschlüsse anzuschließen, die für Schläuche mit 1/16 in. Außendurchmesser vorgesehen sind. Sie sind chemisch inert und flexibel und so widerstandsfähig gegen hohe Drücke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Quarzglas-Kapillare
Typ Kapillarschläuche, HPLC
Beschreibung 0,015 Zoll ID; orange
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,015 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,381 mm
Material PEEK
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.