Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-HPLC-Kapillarschläuche
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-Kapillarschläuche, um den Kapillarschlauch an Anschlüsse anzuschließen, die für Schläuche mit 1/16 in. Außendurchmesser vorgesehen sind. Sie sind chemisch inert und flexibel und so widerstandsfähig gegen hohe Drücke.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Quarzglas-Kapillare |
| Typ | Kapillarschläuche, HPLC |
| Beschreibung | Innendurchmesser 0,030 in.; naturfarben |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,030 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.762 mm |
| Material | PEEK |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.