Learn More
Hamilton™ Starterkit für analytische PEEK-Vorsäule
Artikelnummer. 11573354
Ansicht ändern
Click to view available options
Stationäre Phase:
Gehäuse PRP-X110
Gehäuse PRP-X500
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stationäre Phase unitSize
11573354 Gehäuse PRP-X500 1 Stück
11543354 Gehäuse PRP-X110 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11573354 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79319
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochempfindliche Ionenaustauschchromatographie von organischen und anorganischen Anionen, organischen Säuren, organischen und anorganischen Arsenspezies, Halogeniden, Nukleotiden.
  • Trennverfahren:Anionenaustausch
  • Vorsäulenkassetten-Kit
Spezifikation
Menge Je 1
Partikelgröße 12 bis 20 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Max. Druck 5000 psi
Typ Starter-Kit für analytische Vorsäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase Gehäuse PRP-X500
Material PEEK
Verpackungsmaterial Poly(Methacryl-Amido-Propyl-Trimethylammoniumchlorid)