Learn More
Heinz Herenz Pädiatrischer Tipp: Beflockter VIR-Abstrich
Beschreibung
Unsere Transport- und Probenentnahmetupfer enthalten spezielle Applikatoren und Reagenzgläser mit verschiedenen flüssigen Medien, die speziell für den Transport und die Aufbewahrung mikrobiologischer Proben entwickelt wurden.
- Das flüssige Medium ermöglicht die Aufteilung des Probenmaterials und somit die Durchführung mehrerer Tests mit einer einzigen Probe.
- Die gebrauchsfertigen Geräte werden in einer leicht zu öffnenden Peel-Packung geliefert.
- Die Sollbruchstelle im Schaft des Applikators ermöglicht einen sicheren und hygienischen Arbeitsablauf.
- Die Standardgröße der Reagenzgläser mit Schraubverschluss vereinfachte die Verwendung mit automatischen Analysegeräten.
- Die Reagenzgläser sind mit Etiketten versehen, um eine genaue Probenidentifizierung zu ermöglichen.
- Die Artikel werden gemäß den Bedingungen von GMP (Gute Herstellungspraxis) und zertifiziert nach DIN EN ISO 13485. Dies gewährleistet eine hohe Qualität.
- Unsere Tupfer sind steril (SAL 106), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universeller Virustransport |
| Format | Tupfer |
| Medientyp | Neutralisatoren |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Weiß |